Learn More
Gibco™ HBSS, calcium, magnésium
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
Description
- Formulations de solution saline équilibrée (HBSS) de Hank avec calcium et magnésium
- Utilisé comme milieu de transport ou pour la préparation des réactifs
- L’HBSS est modifié comme suit : avec du calcium, du magnésium et du rouge de phénol
- Aucun composant d’origine animale
- La formulation complète est disponible
- Emballage durable
Culture cellulaire, culture de cellules de mammifère
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Solution saline équilibrée de Hanks (HBSS) |
| Concentration | 1X |
| À utiliser avec (application) | une variété de applications de culture cellulaire ; comme le lavage des cellules avant dissociation ; le transport d’échantillons de cellules ou de tissus ; la dilution de cellules pour le comptage et la préparation de réactifs |
| pH | 6,7 - 7,8 |
| Forme physique | Liquide |
| Gamme de produits | Gibco |
| Quantité | 500 mL |
| Type de solution | Solution saline équilibrée de Hanks |
| Stérilité | Stérilisation par filtration |
| Comprend | Sans pyruvate de sodium |
| Afficher plus |
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.