Learn More
Gibco™ HBSS, calcium, magnésium, sans rouge de phénol
GREENER_CHOICE
Code produit. p-4924952
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
Code produit. 15266355
Marque: Gibco™ 14025092
À utiliser dans une variété d’applications de culture cellulaire, telles que le lavage des cellules avant dissociation, le transport d’échantillons de cellules et de tissus, la dilution des cellules pour la numération et la préparation des réactifs.
Les solutions salines dans un tampon phosphate de Hank (HBSS) contenant du calcium et du magnésium sont généralement utilisées comme milieux de transport pour la préparation des réactifs. Cette HBSS est modifiée comme suit : avec calcium et magnésium, sans rouge de phénol ou pyruvate de sodium. La formulation complète est disponible.
  • Aucun composant d’origine animale
  • Emballage durable
Culture cellulaire, culture de cellules de mammifère
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Solution saline équilibrée de Hanks (HBSS)
Couleur Transparents
Concentration 1X
À utiliser avec (application) Culture de cellules de mammifères
pH 6,7 - 7,8
Forme physique Liquide
Gamme de produits Gibco
Quantité 500 mL
Type de solution Solution saline équilibrée de Hanks
Stérilité Stérilisation par filtration
Comprend Sans pyruvate de sodium
Qualité de fabrication cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Osmolalité 270 à 305 mOsm/kg
Afficher plus Afficher moins
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.