Learn More
Gibco™ Sheep Serum, New Zealand origin
Généralement de moins de 1 an
Marque: Gibco™ 16070096
Code nomenclature Nacres: NA.71
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
- Catégorie de sérums : Spécifique
- Origine :Nouvelle-Zélande
Culture cellulaire, culture de cellules de mammifère
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
Conditions de stockage : ≤ -10°C Conditions d’expédition : Congelé |
|
Mouton / ovin | |
Liquide | |
500 mL | |
Stérilisation par filtration | |
Gibco™ |
1 an ou moins | |
Nouvelle-Zélande | |
Sérum de mouton | |
Standard (filtration stérile) | |
Emballage durable | |
Congelé |
Réservé à un usage diagnostique in vitro.