Learn More
Gibco™ PBS, pH de 7,2
GREENER_CHOICE
Code produit. p-4924958
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
Code produit. 12549079
Marque: Gibco™ 20012027
Solution saline équilibrée utilisée dans une variété d’applications de culture cellulaire telles que le lavage de cellules avant dissociation, le transport de cellules ou de tissus, la dilution de cellules pour comptage et la préparation de réactifs.
Gibco Phosphate-Buffered Saline (PBS), pH 7.2, is a balanced salt solution widely used in various cell culture applications. It is designed to maintain a stable pH and osmotic balance, making it ideal for washing cells before dissociation, transporting cells or tissue samples, diluting cells for counting, and preparing reagents.
  • Formulé sans calcium ni magnésium pour rincer les chélateurs de la culture avant la dissociation des cellules.
  • Fabriqués sans calcium, magnésium et rouge de phénol
  • Aucun composant d’origine animale
  • La formulation complète est disponible
  • Emballage durable
Culture cellulaire, culture de cellules de mammifère
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Solution saline dans un tampon phosphate
Couleur Blancs
Concentration 1X
À utiliser avec (application) Culture de cellules de mammifères
pH 7,2
Forme physique Liquide
Gamme de produits Gibco
Quantité 500 mL
Type de solution Solution saline dans un tampon phosphate
Stérilité Stérilisation par filtration
Comprend Sans pyruvate de sodium
Qualité de fabrication cGMP-compliant under the ISO 13485 standard
Osmolalité 280 à 320 mOsm/kg
Afficher plus Afficher moins
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Non destiné aux diagnostics ou à l’administration directe à des humains ou des animaux.