Learn More
Gibco™ Milieu RPMI 1640, sans glutamine
Initialement développé pour la culture de cellules leucémiques humaines en suspension et en monocouche
Marque: Gibco™ 21870084
Code nomenclature Nacres: NA.79
Informations supplémentaires : Poids : 1.05000kg
Requires : Supplémentation
Description
Depuis, le milieu Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 s’est avéré adapté à une variété de cellules de mammifère, y compris les cellules HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, les astrocytes et les carcinomes.
- Le milieu RPMI est modifié comme suit : avec du rouge de phénol ; sans HEPES, L-glutamine
- Le milieu RPMI 1640 se distingue des autres milieux de culture car il contient l’agent de réduction glutathion et des concentrations élevées de vitamines
- Contient de la biotine, de la vitamine B12 et du PABA, qui ne se trouvent pas dans le milieu minimum essentiel d’Eagle ni dans le milieu Eagle modifié de Dulbecco
- Les vitamines inositol et choline sont présentes à des concentrations élevées
- Ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance
- Nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF)
- Utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (2,0 g / l) et nécessite donc un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour préserver le pH physiologique
- Emballage durable
Culture cellulaire, culture de cellules de mammifère
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Conditions de stockage : 2 à 8°C. Conserver à l’abri de la lumière Conditions d’expédition : température ambiante Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication |
|
Cellules leucémiques | |
1 X | |
Milieu RPMI 1640 (milieu Roswell Park Memorial Institute 1640) | |
Stérilisation par filtration | |
Sans glutamine, Sans HEPES, Sans pyruvate de sodium | |
cGMP-compliant under the ISO 13485 standard | |
1 000 ml |
HeLa, Jurkat, MCF-7, PC-12, PBMC, astrocytes et carcinomes | |
Aucun composant d’origine animale | |
Liquide | |
Supplémentation en sérum standard | |
Rouge de phénol | |
Emballage durable | |
Gibco™ | |
Température ambiante |
N’est pas utilisé à des fins thérapeutiques humaines ou animales. Les usages autres que ceux prévus peuvent constituer une violation de la législation locale. Pour une utilisation diagnostique in vitro.