Learn More
Gilson™ Pointes PIPETMAN™ EcoPack™
Garantissent la performance optimale des pipettes PIPETMAN sur toute la gamme de volumes. Les pointes Gilson™ PIPETMAN™ EcoPack™ sont entièrement autoclavables.
204.00€ - 364.00€
Spécification
Filtré | Non-filtered |
---|---|
Stérilité | Non-sterile |
Autoclavable | Autoclavable |
Type de pointe | Universal |
Type de produit | Pipet Tips |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12571087
|
Gilson™
F161110 |
100 à 1200 μl |
222.00€
10000 pièces |
Expédition estimée: 28-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10071942
|
Gilson™
F161450 |
0,1 à 20 μl |
281.00€
10000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10570923
|
Gilson™
F161670 |
100 à 1000 μl |
267.00€
10000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10693963
|
Gilson™
F161630 |
0,1 à 10 μl |
364.00€
10000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10614163
|
Gilson™
F161730 |
20 à 300 μl |
204.00€
10000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
12507536
|
Gilson™
F161930 |
2 à 200 μl |
261.00€
10000 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Géométrie optimisée et matériau en polypropylène pur garantissant une faible rétention et une surface naturellement hydrophobe
- Fabrication en salle blanche et donc sans risque de contamination
- Traçabilité absolue garantie du moule à la paillasse
- Graduations volumétriques permettant de vérifier visuellement le volume aspiré
- Mise en place de la pointe ne nécessitant que peu de force
- Identification facile grâce à l’emballage à code couleur
- Les conditionnements en vrac sont scellés à l’aide d’une bande inviolable qui peut facilement être ouverte pour un accès rapide
- Les conditionnements en vrac sont fermés à l’aide d’une bande d'étanchéité rapide pour empêcher toute contamination et perte de pointes
- Chaque boîte EcoPack contient 10 000 pointes (10 sachets de 1000 pointes)
Spécification
Non-filtered | |
Autoclavable | |
Pipet Tips | |
Gilson™ Pipetman™ | |
Pipetman™ EcoPack™ |
Non-sterile | |
Universal | |
Single-use | |
Oui | |
Polypropylène |