Learn More
Gilson™ Pointes de pipettes à filtre stérilisées PIPETMAN™ EXPERT™
Dotées de graduations à différents niveaux pour procéder à de rapides vérifications lors de l’aspiration d’échantillons
Marque: Gilson™ F1734032
Informations supplémentaires : Poids : 6.55000kg
Description
- Fait avec du polymère breveté à faible rétention qui crée une surface hydrophobe minimisant les liaisons entre échantillons lors de la distribution
- Pointes avec emballage à code couleur correspondant aux normes industrielles et permettant la mise en correspondance avec les couleurs des volumes de pipettes Produit apyrogène, sans ADN humain, RNase, DNase et inhibiteurs de PCR
Spécification
1 μl à 100 μl | |
Stérile | |
Autoclavable | |
5,144cm | |
En rack | |
Yellow | |
Oui | |
PP | |
10 μl, 50 μl, 100 μl |
À filtre | |
Transparent | |
14,88 po | |
Portoir | |
Pipette Tips | |
Single-use | |
PIPETMANTM EXPERTTM | |
Certified Quality |