Learn More
Gilson™ Pointes de pipettes à filtre stérilisées PIPETMAN™ EXPERT™
Dotées de graduations à différents niveaux pour procéder à de rapides vérifications lors de l’aspiration d’échantillons
Marque:  Gilson™ F1735042
Informations supplémentaires : Poids : 6.55000kg
Code produit. 15942061
  • 595.00€ / 3072 pièces
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
Description
Description
  • Fait avec du polymère breveté à faible rétention qui crée une surface hydrophobe minimisant les liaisons entre échantillons lors de la distribution
  • Pointes avec emballage à code couleur correspondant aux normes industrielles et permettant la mise en correspondance avec les couleurs des volumes de pipettes
  • Produit apyrogène, sans ADN humain, RNase, DNase et inhibiteurs de PCR
Spécification
Spécification
1 à 200 mu;l
Stérile
Autoclavable
7,75cm
Version longue
Pipette Tips
Single-use
Pipetman EXPERT
Certified Quality
À filtre
Transparent
20,63 po
Rack
En rack
Yellow
Yes
PP
10, 50, 100, 200 μl