Learn More
Gilson™ Pointes de pipettes universelles pour dépôts sur gel PIPETMAN™ EXPERT™ : non stériles
GREENER_CHOICE
Code produit. 15942051 Tous les produits Gilson Produits
Plat, Dépôts sur gel, 2 μl, 800 pièces
Code nomenclature Nacres: NB.02
Click to view available options
Type de pointe:
Dépôts sur gel, Rond
Plat, Dépôts sur gel
Graduations:
2 μl
5 μl
Conditionnement:
800 pièces
Pointes plates ou rondes disponibles
  • Pointes avec emballage à code couleur correspondant aux normes industrielles et permettant la mise en correspondance avec les couleurs des volumes de pipettes
  • Dotées de graduations à différents niveaux pour procéder à de rapides vérifications lors de l’aspiration d’échantillons
  • Modèle stérile également disponible
Avantages Greener Choice
  • Les avantages environnementaux comprennent:
    • Recyclable
Spécification
Volume (métrique) 0,1 à 10 mu;l
Filtré Non-filtered
Stérilité Non stérile
Couleur Transparent
Autoclavable Autoclavable
Modèle Gel Loading
Longueur (impériale) 12,75 po
Longueur (métrique) 4,572cm
Déclaration de pureté RNase free, DNase free, Human DNA free, Endotoxins free, PCR Inhibitors free
À utiliser avec (application) Gel Loading
Compatibilité Universal Fit
Format Rack
Type de pointe Plat, Dépôts sur gel
Conditionnement Racked
Quantité 800/Cs.
Type de produit Air Displacement Tips
Code couleur Red
Jetable Single-use
À utiliser avec (équipement) Universal Fit
Graduated Oui
Gamme de produits Pipetman EXPERT
Matériau Polypropylène
Forme Flat
Graduations 2 μl
Nom du produit
Gilson™ Pointes de pipettes universelles pour dépôts sur gel PIPETMAN™ EXPERT™ : non stériles >