Learn More
Gilson™ Pointes de pipettes universelles pour dépôts sur gel PIPETMAN™ EXPERT™ : non stériles
Tous les produits Gilson Produits
Code nomenclature Nacres: NB.02
Click to view available options
Type de pointe:
Dépôts sur gel, Rond
Plat, Dépôts sur gel
Graduations:
2 μl
5 μl
Conditionnement:
800 pièces
Description
- Pointes avec emballage à code couleur correspondant aux normes industrielles et permettant la mise en correspondance avec les couleurs des volumes de pipettes
- Dotées de graduations à différents niveaux pour procéder à de rapides vérifications lors de l’aspiration d’échantillons
- Modèle stérile également disponible
Avantages Greener Choice
- Les avantages environnementaux comprennent:
- Recyclable
Spécification
Spécification
| Volume (métrique) | 0,1 à 10 mu;l |
| Filtré | Non-filtered |
| Stérilité | Non stérile |
| Couleur | Transparent |
| Autoclavable | Autoclavable |
| Modèle | Gel Loading |
| Longueur (impériale) | 12,75 po |
| Longueur (métrique) | 4,572cm |
| Déclaration de pureté | RNase free, DNase free, Human DNA free, Endotoxins free, PCR Inhibitors free |
| À utiliser avec (application) | Gel Loading |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Gilson™ Pointes de pipettes universelles pour dépôts sur gel PIPETMAN™ EXPERT™ : non stériles >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu