Learn More
Gilson™ Pipettes à volume fixe F PIPETMAN™
Pipette à déplacement d’air à volume fixe dédiée garantissant l’absence de risque d’erreur de sélection du volume.
Marque: Gilson™ F123607
Code nomenclature Nacres: NB.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.25300kg
Description
- Pipette à volume fixe dédiée garantissant des résultats à la fois fiables et cohérents
- Les utilisateurs peuvent ajuster le volume en laboratoire pour les liquides denses ou visqueux
- Le mécanisme mono-volume représente une alternative économique pour les diagnostics cliniques, le contrôle de qualité et les tests de routine
Spécification
±30 μl | |
D5000 | |
Blue | |
PP | |
1 | |
Fixed Volume Pipette | |
Piston en acier inox et poignée en PVDF | |
4,25 in | |
12,48 in | |
1,42 in | |
Certified Quality |
GLP | |
Autoclavable | |
Reusable | |
F5000 | |
Non-sterile | |
5000 µl | |
À vie | |
10.8 cm | |
31.7 cm | |
3.6 cm |