Learn More
Gilson™ Pipettes multicanaux PIPETMAN™ L
Nouvelle pipette multicanaux légère avec fonction de verrouillage du volume conçue pour tenir naturellement dans votre main.
Marque: Gilson™ FA10009
877.72 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21925" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.01
Informations supplémentaires : Poids : 0.18000kg
Description
- Système de verrouillage de volume breveté Gilson–garantit l’absence de modification accidentelle du volume lors du pipetage.
- L’éjecteur de pointe réglable est confortable pour les utilisateurs droitiers et gauchers.
- La poignée repensée se loge naturellement dans les mains de toutes tailles.
- La conception interne unique applique une pression uniforme identique de chaque côté de la pipette, plutôt que sur le centre des canaux comme les autre pipettes multicanaux.
- Le code d’identification en 2D permet de retrouver le numéro de référence de produit, la date de fabrication, le numéro de série et un volume maximal de pipette.
- Disponibles en 8–et 12–canaux couvrant une plage de volumes comprise entre 0,5 et 300 μl.
Spécification
No | |
Blanc | |
Reusable | |
Polypropylene | |
8 | |
No | |
Pipette | |
Ergonomique | |
5,98 po | |
12,83 po | |
1,54 po | |
0,79 lb | |
Certified Quality |
Autoclavable | |
Manual | |
Ergonomic | |
P8 X 20L | |
Pipetman™ L | |
Non-sterile | |
2 à 20 μl | |
1 an | |
15.2 cm | |
32.6 cm | |
3.9 cm | |
Yellow |