missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ GIMAP4 Monoclonal Antibody (1D8)
GREENER_CHOICE

Code produit 15589072
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μg
Conditionnement:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15589072 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15589072 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur MA522135

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Mouse Monoclonal Antibody

Peptide Sequence: RYTEEEHKAT EKILKMFGER ARSFMILIFT RKDDLGDTNL HDYLREAPED IQDLMDIFGD RYCALNNKAT GAEQEAQRAQ LLGLIQRVVR ENKEGCYTNR.

This gene encodes a protein belonging to the GTP-binding superfamily and to the immuno-associated nucleotide (IAN) subfamily of nucleotide-binding proteins. The encoded protein of this gene may be negatively regulated by T-cell acute lymphocytic leukemia 1 (TAL1). In humans, the IAN subfamily genes are located in a cluster at 7q36.1.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène GIMAP4
Applications ELISA, Western Blot
Classification Monoclonal
Clone 1D8
Concentration 0.2-1.0 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with no preservative; pH 7.4
Expression GIMAP4
Numéro d’ordre du gène Q9NUV9
Alias de gène AU019574; E430007K16Rik; GIMAP4; GTPase IMAP family member 4; GTPase, IMAP family member 4; human immune associated nucleotide 1; Ian1; IAN-1; Imap4; immune associated nucleotide 1; immune-associated nucleotide 1; immune-associated nucleotide-binding protein 1; immunity associated protein 4; immunity-associated nucleotide 1 protein; Immunity-associated protein 4; MSTP062
Symboles de gène(s) GIMAP4
Espèces hôtes Mouse
Immunogène GIMAP4 (NP_060796, 125 a.a. ~ 224 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Méthode de purification Affinity Chromatography
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 55303
Espèces cibles Human
Contenu et stockage -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.