missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GIMAP4 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Code produit p-7204465 Tous les produits Proteintech Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
20 μL
150 μL
Conditionnement:
150µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16819203 20 μL 20µL
16809203 150 μL 150µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 16819203 Fournisseur Proteintech Code fournisseur 118521AP20UL

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

The MW of this protein is 38 kDa, and 11852-1-AP specifically recognizes the 38 kDa protein.

This gene encodes a protein belonging to the GTP-binding superfamily and to the immuno-associated nucleotide (IAN) subfamily of nucleotide-binding proteins. The encoded protein of this gene may be negatively regulated by T-cell acute lymphocytic leukemia 1 (TAL1). In humans, the IAN subfamily genes are located in a cluster at 7q36.1.

Spécification

Antigène GIMAP4
Applications Western Blot, Immunoprecipitation
Classification Polyclonal
Concentration 0.6 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Expression GIMAP4
Numéro d’ordre du gène Q9NUV9
Alias de gène GIMAP4, GTPase IMAP family member 4, GTPase, IMAP family member 4, hIAN1, HIMAP4, IAN 1, IAN1, IMAP4, Immunity associated protein 4, MSTP062
Symboles de gène(s) GIMAP4
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène GIMAP4 Fusion Protein Ag2422
Méthode de purification Antigen Affinity Chromatography
Quantité 20 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 55303
Espèces cibles Human
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.