missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ GIT2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 15653755
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15653755 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 15653755 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA549824

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

The antibody detects endogenous levels of total GIT2 protein.

GTPase-activating protein for the ADP ribosylation factor family.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène GIT2
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
Expression GIT2
Numéro d’ordre du gène Q14161, Q9JLQ2
Alias de gène 1500036H07Rik; 5830420E16Rik; 6430510B20Rik; 9630056M03Rik; ARF GAP GIT2; ARF GTPase activating protein 2; ARF GTPase-activating protein GIT2; B230104M05Rik; CAT2; CAT-2; cool associated tyrosine phosphorylated-2; cool-associated, tyrosine phosphorylated protein 2; cool-interacting tyrosine-phosphorylated protein 2; G protein-coupled receptor kinase interacting ArfGAP 2; G protein-coupled receptor kinase-interactor 2; GIT ArfGAP 2; Git2; GRK-interacting protein 2; KIAA0148; mKIAA0148; Paxillin kinase linker; PKL
Symboles de gène(s) GIT2
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Synthesized peptide derived from internal of human GIT2.
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 26431, 304546, 9815
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.