missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ GITR/TNFRSF18 Antibody (ragifilimab) - Humanized, Novus Biologicals™

Code produit 30048538
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
100 μg
50 μg
Conditionnement:
100µg
1mg
50µg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30048538 100 μg 100µg
30045928 50 μg 50µg
30046444 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30048538 Fournisseur Novus Biologicals™ Code fournisseur NBP328859100ug

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Human Monoclonal Antibody

GITR/TNFRSF18 Monoclonal antibody specifically detects GITR/TNFRSF18 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène GITR/TNFRSF18
Applications Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Classification Monoclonal
Clone ragifilimab
Conjugué Unconjugated
Formule Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
Numéro d’ordre du gène Q9Y5U5
Alias de gène Activation-inducible TNFR family receptor, AITRTNF receptor superfamily activation-inducible protein, CD357 antigen, GITR-D, GITRtumor necrosis factor receptor superfamily member 18, Glucocorticoid-induced TNFR-related protein, tumor necrosis factor receptor superfamily, member 18
Espèces hôtes Human
Immunogène TNFRSF18/ GITR/ CD357
Méthode de purification Protein A purified
Quantité 100 μg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Apoptosis
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 8784
Reconstitution Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
Forme Purified
Isotype IgG1
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.