Learn More
Ansell™ Gants lourds Gladiator™ série 16-650
Code produit 12680772 Tous les produits Ansell Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions:
7
8
9
10
Conditionnement:
1 pièce
12 paires
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions Conditionnement
12680772 9 12 paires
11746168 10 1 pièce
12670772 8 12 paires
12650772 10 12 paires
12660772 7 12 paires
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 12680772 Fournisseur Ansell™ Code fournisseur 16650090
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    121.80€
    120.28€ / 12 paires
    Économisez 1.52€
    1% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Conçus pour une manipulation du verre avec contrainte faible à moyenne. La finition froissée offre une excellente préhension humide et sèche sur des surfaces glissantes, mais protège également la main des bords tranchants.
  • Finition rugueuse pour une meilleure adhérence sur les surfaces glissantes et une meilleure protection contre les bords tranchants
  • Revêtement en caoutchouc naturel
  • Coupés et cousus
  • Doublure en coton interlock
  • Finiti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Coating Material Latex de caoutchouc naturel
Couleur Vert
Cut Resistance Rating ANSI A2
Hand Spécifique
Latex Free Non
Matériau Latex, caoutchouc naturel
Type de produit Gants lourds
Dimensions 9
Type de doigt Finition froissée
À utiliser avec (application) Réparation et remplacement de vitres, services publics de construction, toutes les applications de transformation alimentaire en contact avec les aliments, transformation des produits de la mer
Couleur de manchette de gant Vert
Type de manchette de gant Manchette
Matériau de revêtement Coton interlock
Doublure Doublés
Quantité 12 paires
Résistant à Bon rembourrage, bonne résistance aux coupures
Séries 16-650
Longueur (impériale) 12.2
Longueur (métrique) 310