Learn More
Merck Base et bouchon en verre pour filtration sous vide
Pièce accessoire pour les kits de porte-filtres en verre classiques
270.00€ - 406.00€
Spécification
Couleur | Transparent |
---|---|
Diamètre (métrique) supérieur | 47 mm |
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | À utiliser avec (équipement) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15864156
|
Merck
XX1014702 |
Support à membrane en verre fritté |
307.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15894156
|
Merck
XX1014722 |
Support de membrane revêtu de PTFE |
373.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15895654
|
Merck
XX1014732 |
Support d’écran en acier inox, écran fourni |
406.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
15804166
|
Merck
XX1014733 |
Support d’écran en acier inox, écran vendu séparément |
270.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 07-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- Conçue pour remplacer les pièces contenues dans les kits de filtration sous vide en verre Millipore ou pour une configuration alternative
- Peut être installée sur des flacons de filtration standard de 1 L et 4 L
- Diamètre : 47 mm
- Surface de filtration : 9,6 cm²
Spécification
Transparent | |
47 mm |