Learn More
Sartorius™ Cuve en verre
Marque:  Sartorius™ YAW01
Code nomenclature Nacres: NB.71
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Code produit. 10104321
  • 725.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 06-11-2023
Spécification
Cloche
Cloche
1/boîte
Verre
Poids de 1 g à 50 g