Learn More
Fisherbrand™ Fond en verre pour dessiccateur
Fond en verre uniquement à utiliser avec le dessiccateur
Marque: Fisherbrand™
Code nomenclature Nacres: NB.77
Informations supplémentaires : Poids : 3.80000kg
Description
- Fond pour dessiccateur
Certifications
ISO 13 130, DIN 12 491
Spécification
Fond | |
Diamètre intérieur :119 mm | |
Dessiccateur (Type :200 mm) |
192 mm | |
Verre | |
203 mm |