Learn More
BUCHI Kit de tubes à ampoule en verre avec 2 billes
Marque: BUCHI 037117
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.19000kg
Description
Tube 2 boules CN 14,5/23• Distillation juqu'à 40mL
Specifications
DPM-310-050N / DTF-510-050A, B-585 | |
Verre | |
2 x 40 ml |