Learn More
BUCHI Kit de tubes à ampoule en verre avec 3 billes
Marque: BUCHI 037107
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.32400kg
Description
Tube 3 boules CN 14,5/23• Distillation juqu'à 60mL
• Inclus complet avec NS 14,5/23 pour 20mL
Spécification
Pour les B-585, B-580 | |
Verre | |
3 x 20 ml |