Learn More
Brand™ Tubes à centrifuger en verre
Le tube à centrifuger en verre n’a pas de rebord ni de graduations et est fabriqué en AR-GLAS™. Il peut supporter des vitesses allant jusqu’à 3 500 x g de FCR.
Marque: Brand™ 779022
61.40 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23264" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 1.37900kg
Description
- AR-GAS™
- Forme à fond rond
- Sans rebord
- Vitesse maximale de 3 500 x g de FCR
Spécification
13 mL | |
200 Paquets | |
Non | |
Non | |
3500 x g |
Verre AR-GLAS | |
Rond | |
16.5 mm | |
Tube à centrifuger |