Learn More
Horst™ Ruban GB en fibre de verre
Marque:  Horst™ 100302
Code nomenclature Nacres: NB.76
Informations supplémentaires : Poids : 0.05000kg
Code produit. 12831933
  • 24.75€ / 1 pièce
Expédition estimée: 15-05-2024
Spécification
50 Lm
50 m
Fibre de verre
de dia. int.
50 Lm
GB
15mm