Learn More
Sartorius Pré-filtres en fibre de verre (GF)
Utilisés comme filtres en profondeur pour des plus grands volumes totalement filtrables. Les préfiltres en fibre de verre (GF) Sartorius sont constitués de microfibres en verre borosilicaté et sont parfaits pour une utilisation comme préfiltre dans la clarification et la filtration stérile. Disponibles dans toute une gamme de diamètres de disque filtrants.
Marque: Sartorius 13400--47------Q
296.87 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23270" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 2.47660kg
Description
Le disque filtrant en microfibre de verre est principalement utilisé comme préfiltre en profondeur dans la clarification et la filtration stérile. En tant que préfiltre, il est placé directement sur un filtre à membrane. Le diamètre du préfiltre doit correspondre à celui du support choisi ; des diamètres supérieurs pénètreront sous la bague d’étanchéité du support et provoqueraient une fuite.- Fabriqué avec un liant acrylique hydrophile pour offrir une résistance définie
- Présente une capacité de charge de particules élevée pour filtrer des liquides relativement sales
- Mécaniquement et chimiquement stable, avec une résistance thermique allant jusqu’à 220°C
- Autres caractéristiques du filtre :
- Poids : 73 g/m2
- Teneur extractible en isopropanol : 1,54%
- Teneur extractible en eau : 1,12%
- Chute de pression à 5,3 cm/s : 0.363kPa
- Débit total à 1 bar : 320 ml/min/cm2
Spécification
Autoclavables | |
Disque | |
Non stérile | |
Utilisés comme préfiltres en profondeur à capacité de charge de particules élevée | |
Hydrophile | |
220deg;C | |
1,8 in |
Blanc | |
Microfibre de verre borosilicaté | |
295 à 381 ml/min | |
13400 | |
428°F | |
550 μm | |
4,7 cm |