Learn More
Merck Préfiltre en fibre de verre
Marque: Merck AP2025725
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Spécification
Blanc | |
unie | |
0,9 | |
1,3 ml/min x cmsup2/sup | |
Lot de 100 | |
Préfiltre |
Filtre en profondeur | |
Fibre de verre avec résine de liaison | |
2 μm | |
Hydrophile | |
unie | |
257 mm |