Learn More
Lenz Laborglasintrumente Glass Filter Plugs with Tube
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marque: Lenz Laborglasintrumente 07209425
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Description
- Bouchons de filtre
- Cylindrique
- Avec tube (diamètre 8 mm x longueur 210 mm)
- Matériau : verre borosilicaté 3.3
Spécification
Verre borosilicaté 3.3 | |
4 | |
25 mm |