Learn More
Macherey-Nagel™ Colonne de chromatographie Flash en verre
Marque:  Macherey-Nagel™ 727404
Code nomenclature Nacres: NC.05
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Code produit. 10164801
  • 306.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 17-05-2024
Spécification
300 mm
Diamètre intérieur :30 mm
avec adaptateur et robinet en PTFE
Adaptée à la séparation de composés jusqu’au niveau du gramme, aucun équipement onéreux requis
Verre
Colonne de chromatographie flash
Colonne de chromatographie Flash en verre