Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Filtre en microfibre de verre, format disque, grade MG550-HA
Filtres en microfibre de verre sans liant pour les analyses analytiques et gravimétriques et le préfiltrage.
Marque: Sartorius Stedim Biotech™ FT-3-01147-047
Informations supplémentaires : Poids : 0.05000kg
Description
- Sans liant
- Utilisation conseillée pour :
- Analyse des matières solides en suspension dans les eaux usées selon 2540 D en raison de sa résistance à une température maximale de 550°C
- Filtration des liquides
- Préfiltration
- Clarification
- Préparation des échantillons analytiques
- Analyse des particules
- Non stériles, conditionnés en vrac
Spécification
65 g/m2 | |
Disque | |
1,5 μm | |
400°ml/min. | |
Hydrophile | |
0,27 mm |
Blanc | |
Microfibre de verre sans liant | |
Non stérile | |
MG 550-HA | |
100 / boîte | |
47 mm |