Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Filtres en microfibre de verre, grade MGB
Filtres en microfibre de verre sans liant pour les analyses analytiques et gravimétriques et le préfiltrage.
Marque: Sartorius Stedim Biotech™ FT-2-1102-300300
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Description
- Sans liant
- Utilisation conseillée pour :
- Filtration des liquides
- Préfiltration
- Clarification de solutions tampons et de réactif
- Préparation des échantillons analytiques
- Analyse des particules
- Non stériles, conditionnés en vrac
Spécification
140 g/m2 | |
Feuille | |
1 μm | |
210 mL/min. | |
Hydrophile | |
1 μm |
White | |
Binder-free Glass Microfiber | |
Non stérile | |
MGB | |
100 / boîte | |
300 x 300 mm |