Learn More
Hirschmann™ Pipettes microcapillaires minicaps™, jetables
Facilite le remplissage capillaire sans erreur dans le laboratoire
Marque: Hirschmann™ 9001133
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Description
- Non hépariné
- Minicaps de bout en bout
- Selon la norme ISO 9000, CE selon la norme IVD 98/79 CE
- Bouchon de flacon à code couleur avec distributeur capillaire
- Certifiés conformes, avec numéro de lot
Spécification
Coefficient de variation : Précision de 1 % : 0,5% | |
Micropipettes capillaires jetables, non héparinées, de bout en bout ; incluent une ampoule de pipette (pour 1 000 pièces) | |
10 x 100/boîte | |
Pipette capillaire Minicap |
ISO 7550, CE selon les normes IVD 98/79 EG, certifiées conformes | |
Verre borosilicaté | |
3,33 μl | |
Oui |