Learn More
Hirschmann™ Pipettes microcapillaires minicaps™, jetables
Facilite le remplissage capillaire sans erreur dans le laboratoire
Marque: Hirschmann™ 9000130
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Description
- Non hépariné
- De bout en bout, avec minicaps
- Selon la norme ISO 9000, CE selon la norme IVD 98/79 CE
- Bouchon de flacon à code couleur avec distributeur capillaire
- Certifiés conformes, avec numéro de lot
Spécification
0,5% | |
Verre | |
de 30 à 32 mm | |
Oui |
ISO 7550, CE, IVD 98/79 CE | |
30 μl | |
Pipette capillaire Minicap |