Learn More
Hirschmann™ Pipettes microcapillaires minicaps™, jetables
Facilite le remplissage capillaire sans erreur dans le laboratoire
Marque: Hirschmann™ 9000140
Code nomenclature Nacres: NB.11
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Non hépariné
- Minicaps de bout en bout
- Conformes à la norme ISO 9000, CE conformes à la norme IVD 98/79 CE
- Bouchon de flacon à code couleur avec distributeur capillaire
- Certifiés conformes, avec numéro de lot
Spécification
Coefficient de variation : 1 % ; précision : 0,5% | |
Micropipettes capillaires jetables, non héparinées, de bout en bout ; comprend une ampoule de pipette (pour 1000 pièces) | |
10 x 100/boite | |
Pipette capillaire Minicap |
ISO 7550, CE conforme aux spécifications IVD 98/79 EG, certifié conforme | |
Verre borosilicaté | |
40 μl | |
Oui |