Learn More
Hirschmann™ Pipettes microcapillaires minicaps™, jetables
Facilite le remplissage capillaire sans erreur dans le laboratoire
Marque: Hirschmann™ 9000150
Code nomenclature Nacres: NB.04
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Non hépariné
- De bout en bout, avec minicaps
- Conformes à la norme ISO 9000, CE conformes à la norme IVD 98/79 CE
- Bouchon de flacon à code couleur avec distributeur capillaire
- Certifiés conformes, avec numéro de lot
Spécification
0,5% | |
Verre | |
30 plusmn; 0,5 mm | |
Oui |
ISO 7550, CE, IVD 98/79 EC | |
50 mu;l | |
Pipette capillaire Minicap |