Learn More
WTW™ Flacon de mesure de débordement en verre
Les flacons de mesure de débordement sont un moyen simple et très précis de se conformer aux instructions de volume fixées.
Marque: WTW™ 209050
43.70 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Spécification
97 mL | |
DBO | |
Verre |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
WTW™ Flacon de mesure de débordement en verre > Capacité : 97 ml
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu