Learn More
Macherey-Nagel™ Plaque en verre Nano-Adamant UV254
184.00€ - 432.00€
Spécification
Granulométrie | 2 à 10 μm |
---|---|
Porosité | 60 Å |
Type | Plaque en verre |
Indicateur fluorescent | UV254 |
Volume des pores | 0,75 ml/g |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10466912
|
Macherey-Nagel™
821110 |
10 x 10 cm |
184.00€
25 pièces |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10661553
|
Macherey-Nagel™
821120 |
10 x 20 cm |
432.00€
50 pièces |
Expédition estimée: 12-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Spécification
2 à 10 μm | |
Plaque en verre | |
0,75 ml/g | |
0,20 mm |
60 Å | |
UV254 | |
∼500 m2/g |