Learn More
Hirschmann™ Micropipettes capillaires jetables, de bout en bout
Facilite le remplissage capillaire sans erreur dans le laboratoire. Les pipettes micro-capillaires jetables Hirschmann Instruments™, de bout en bout, sont fabriquées en verre DURAN™ durable.
Marque: Hirschmann™ 9000225
Code nomenclature Nacres: NB.04
Informations supplémentaires : Poids : 0.25000kg
Description
- De bout en bout, avec minicaps
- Certification conforme
- Disponible en hépariné ou non hépariné
- Conformes à la norme ISO 7550, CE conformes à la norme IVD 98/79 CE
Spécification
0,5% | |
DURANtrade; | |
30 à 32 mm | |
Oui |
ISO 7550, CE, IVD 98/79 EC | |
25 mu;l | |
Pipette capillaire Minicap |