Learn More
DWK Life Sciences Base de support en verre Kimble™ Ultra-Ware™
La base de support en verre Kimble™ Ultra-Ware™ peut être utilisée avec l’ensemble de microfiltration Kimble™ Ultra-Ware™.
Marque: DWK Life Sciences 953726-0001
Code nomenclature Nacres: NB.24
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
- Type de produit : Base de support
- Matériau : Verre
- Taille : 25 mm
- À utiliser avec : Ensemble de microfiltration Kimble™ Ultra-Ware™
Spécification
Non autoclavable | |
Ensemble de microfiltration Kimble Ultra-Ware | |
Non stérile | |
25 mm |
Non | |
Verre | |
Base de support |