Learn More
Hirschmann™ Flacon volumétrique trapézoïdal en verre avec bouchon en PE
Fabriqué en verre DURAN™ de classe A.
47.00€ - 52.90€
Spécification
Certifications/Conformité | DIN EN ISO 1042 |
---|---|
Matériau du bouchon | Polyéthylène |
Matériau | Verre borosilicaté, Verre Duran |
Graduated | Oui |
Classe | A |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Joint conique standard | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
11849112
|
Hirschmann™
2960161 |
10 ml | Dépoli standard 10/19 NS |
47.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 14-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11776742
|
Hirschmann™
2960160 |
10 ml | Dépoli standard 7/16 NS |
47.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11786752
|
Hirschmann™
2960165 |
20 ml | Dépoli standard 10/19 NS |
50.70€
2 pièces |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11796752
|
Hirschmann™
2960170 |
25 ml | Dépoli standard 10/19 NS |
50.70€
2 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11706762
|
Hirschmann™
2960175 |
50 ml | Dépoli standard 12/21 NS |
52.90€
2 pièces |
Expédition estimée: 29-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11756742
|
Hirschmann™
2960140 |
2 ml | Dépoli standard 7/16 NS |
47.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 16-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11856993
|
Hirschmann™
2960153 |
5 ml | Dépoli standard 10/19 NS |
47.00€
2 pièces |
Expédition estimée: 10-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11746742
|
Hirschmann™
2960133 |
1 ml | Dépoli standard 7/16 NS |
47.00€
2 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
11766742
|
Hirschmann™
2960152 |
5 ml | Dépoli standard 7/16 NS |
47.80€
2 pièces |
Expédition estimée: 11-06-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||
Description
- Graduation bleue
- Conformité certifiée, avec identification de lot datée
- Trapézoïdal
- Bouchon rodé et en PE standard
- Étalonné pour IN, DIN EN ISO 1042
Spécification
DIN EN ISO 1042 | |
Verre borosilicaté, Verre Duran | |
A |
Polyéthylène | |
Oui |