Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Glass Weighing Scoops
Empties completely without any loss of material. Lenz Laborglasinstrumente™ Glass Weighing Scoops are manufactured from durable DURAN™ borosilicate glass.
Marque: Lenz Laborglasinstrumente™ 05568003
Code nomenclature Nacres: NB.43
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
- Combinaison de pelle de pesée / entonnoir
- Disponible en plusieurs tailles
- Résistance à la corrosion et aux chocs thermiques
Spécification
1 de chaque | |
Nacelle de pesée | |
Verre borosilicaté |
3 mL | |
Utilisé pour une vidange complète sans pertes | |
82 mm |