Learn More
Cole-Parmer™ Papiers de pesée Glassine
Assurez un transfert complet de l’échantillon avec du papier de pesée en glassine. Le papier de pesée en glassine Cole Parmer™ est résistant à l’humidité et non absorbant, avec une surface lisse en glassine.
Marque: Cole-Parmer™ 01338-00
Code nomenclature Nacres: NB.17
Informations supplémentaires : Poids : 0.10800kg
Description
Assurez un transfert complet de l’échantillon avec du papier de pesée en glassine.Le papier de pesée en glassine Cole Parmer™ est résistant à l’humidité et non absorbant, avec une surface lisse en glassine.
- Conservent les plateaux de balance propres
- Jetable
- Disponibles en trois tailles
Spécification
7,6 x 7,6 cm | |
3 in | |
Papier de pesée | |
7,6 cm | |
7,6 cm |
Jetable | |
3 in | |
Conservent les plateaux de balance propres | |
Papier | |
Carré |