Learn More
Poudre sphérique en carbone vitreux, 400 à 630 μm, type 2, Alfa Aesar™
Utilisé comme tel pour la purification des métaux, dans les électrodes, les dispositifs électriques et l’acier. La poudre sphérique en carbone vitreux a de nombreuses applications en raison de sa douceur fondamentale, notamment dans les formulations de lubrifiants et en tant qu’additif aux matériaux de structure et aux alliages métalliques.
Marque:  Alfa Aesar 041481.18
Code nomenclature Nacres: NA.21
Informations supplémentaires : CAS : 7440-44-0 Poids : 0.05000kg Transport : UN number : 1325 Chem class : 4.1 Pack group : III
Quantité 50g
Code produit. 11394218
  • 126.00€ / 50g
En stock, prêt à être expédié : 2
Identifiants chimiques
MFCD00133992
Spécification
Glassy carbon spherical powder
50g
UN1325
Flacon en plastique
MFCD00133992
Insoluble in water.
Vidéos
FDS Documents