missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ GLIPR1L1 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Code produit 13472637
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
13472637 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 13472637 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA528524

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: NT2D1, PC-3, U87-MG. Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

Plays a role in the binding between sperm and oocytes. Component of epididymosomes, one type of membranous microvesicules which mediate the transfer of lipids and proteins to spermatozoa plasma membrane during epididymal maturation. Also component of the CD9-positive microvesicules found in the cauda region. [UniProt].
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène GLIPR1L1
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 0.55 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule 0.1M tris glycine with 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Expression GLIPR1L1
Numéro d’ordre du gène Q6UWM5
Alias de gène ALKN2972; GLI pathogenesis related 1 like 1; GLI pathogenesis-related 1 like 1; GLIPR1L1; GLIPR1-like protein 1; PRO7434; UNQ2972/PRO7434
Symboles de gène(s) GLIPR1L1
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Recombinant protein encompassing a sequence within the center region of human GLIPR1L1. The exact sequence is proprietary.
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 256710
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.