Learn More
Honeywell Safety Products™ Gants
Click to view available options
:
Taille : 8
Description
- Convient au nettoyage industriel, aux travaux d’entretien, aux traitements de surface industriels, au ponçage, au décapage, aux travaux de l’industrie du bois.
- Gant en néoprène / latex double trempage pour une flexibilité, une résistance chimique et une résistance mécanique supérieures.
- Intérieur en coton floqué pour un meilleur confort et un enfilage et un retrait faciles.
- Finition à motifs en losange pour une meilleure préhension.
- La manchette protège une grande partie de l’avant-bras.
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | Risques irréversibles CE CATÉGORIE III, EN 420-03 Normes de base CEE, Risques mécaniques EN 388-03, Risques chimiques EN 374-03, CE Catégorie EPI 3, Numéro de certificat CE 0075/797/162/11/08/0456, Numéro d’attestation CE 0075/797/162/11/08/0456 |
| Classification | Dextérité :5 |
| Zone enduite | Main |
| Matériau de la manchette | Latex |
| Coating Material | Néoprène |
| Couleur | Bleu, Jaune |
| Cut Resistance Rating | 1 |
| Finition externe | Diamant |
| Matériau | Néoprène, Latex, Coton |
| Type de produit | Gants |
| Afficher plus |