missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ GLRA3 Polyclonal Antibody

Code produit 13482957
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 μL
Conditionnement:
100µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
13482957 100 μL 100µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 13482957 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur PA528840

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Recommended positive controls: 293T, A431, H1299, HeLaS3, Molt-4, Raji. Predicted reactivity: Mouse (100%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

The GLRA3 gene encodes the alpha-3 subunit of the neuronal glycine receptor, a ligand-gated chloride channel composed of ligand-binding alpha and structural beta polypeptides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène GLRA3
Applications Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 1 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule 0.1M tris glycine with 10% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Expression GLRA3
Numéro d’ordre du gène O75311
Alias de gène Glra3; glycine receptor; glycine receptor alpha 3; glycine receptor alphaZ3 subunit; glycine receptor subunit alpha-3; glycine receptor, alpha 3; glycine receptor, alpha 3 subunit; glycine receptor, alpha-3 polypeptide; glyRalpha3; ligand gated ion channel
Symboles de gène(s) GLRA3
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Carrier-protein conjugated synthetic peptide encompassing a sequence within the N-terminus region of human Glycine Receptor alpha 3. The exact sequence is proprietary.
Méthode de purification Antigen affinity chromatography
Quantité 100 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 8001
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.