Learn More
δ-Gluconolactone, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
250g
5kg
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | δ-Gluconolactone |
| Point de fusion | 151.0°C to 155.0°C |
| Couleur | Blanc |
| Densité | 0.6000g/mL |
| Spectre IR | Authentique |
| Plage de pourcentage du dosage | 99% |
| Conditionnement | Récipient en plastique |
| Quantité | 5 kg |
| Beilstein | 18, 405 |
| Merck Index | 15, 4493 |
| Afficher plus |