Learn More
Glucose monohydrate, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Conditionnement | Bouteille en plastique |
Quantité | 2.5 kg |
Solvants résiduels | Complying |
Pourcentage de pureté | 97.5 - 102.0 % |
Qualité | Réactif Pharmacopée produits organiques |
Forme physique | Poudre |