Learn More
Acide glutarique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10081060
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon en plastique
110-94-1
C5H8O4
132.12
MFCD00004410
JFCQEDHGNNZCLN-UHFFFAOYSA-N
glutaric acid, 1,5-pentanedioic acid, 1,3-propanedicarboxylic acid, pentandioic acid, glutarate, n-pyrotartaric acid, unii-h849f7n00b, propane-1,3-dicarboxylic acid, c4-c6 dibasic acids, carboxylic acids, c6-18 and c5-15-di
743
CHEBI:17859
Acide pentanedioïque
OC(=O)CCCC(O)=O
110-94-1
C5H8O4
132.12
MFCD00004410
JFCQEDHGNNZCLN-UHFFFAOYSA-N
glutaric acid, 1,5-pentanedioic acid, 1,3-propanedicarboxylic acid, pentandioic acid, glutarate, n-pyrotartaric acid, unii-h849f7n00b, propane-1,3-dicarboxylic acid, c4-c6 dibasic acids, carboxylic acids, c6-18 and c5-15-di
743
CHEBI:17859
Acide pentanedioïque
OC(=O)CCCC(O)=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Glutaric acid
Note relative au nom 99%
Point de fusion 92.0°C to 99.0°C
Couleur Orange
Point d’ébullition 302.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire HO2C(CH2)3CO2H
Quantité 500 g
Beilstein 02, 631
Fieser 01,412
Merck Index 15, 4509
Informations sur la solubilité Solubility in water: 430g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in abs. alcohol and ether, soluble in benzene and chloroform
Poids de la formule 132.12
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Poudre cristalline
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Glutaric acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .