Learn More
Thermo Scientific™ Colonnes HPLC GlycanPac™ AXH-1
Utilisez cette colonne d’analyse des glycanes pour une caractérisation qualitative, quantitative et structurelle des glycanes chargés et non chargés présents dans les molécules biologiques.
Marque: Thermo Scientific™ 082470
Code nomenclature Nacres: SB.52
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
Utilisez les colonnes LC Thermo Scientific™ GlycanPac™ AXH-1 pour une caractérisation qualitative, quantitative et structurale des glycanes chargés et non chargés présents dans les molécules biologiques. Cette colonne de chromatographie en phase liquide à haute performance (HPLC) à base de silice assure la séparation simultanée des glycanes en fonction de la charge, de la taille et de la polarité. Bénéficiez d’une résolution élevée et d’une analyse à haut rendement avec une sélectivité unique des glycanes biologiquement importants, marqués ou natifs, par des méthodes par LC-fluorescence et LC-spectrométrie de masse.
La colonne LC GlycanPac AXH-1, basée sur une chimie de surface à mode mixte innovante, associe des mécanismes de rétention par échange anionique faible (WAX) et par interaction hydrophile (HILIC) pour une sélectivité optimale et un fort pouvoir de résolution. La fonctionnalité WAX permet une rétention et une sélectivité pour les glycanes chargés négativement tandis que le mode HILIC facilite la séparation des glycanes de même charge en fonction de leur polarité et de leur taille. Ainsi, la colonne LC GlycanPac AXH-1 offre des capacités inégalées pour les séparations de glycanes.
Sélectivité unique des glycanes se basant sur la charge, la taille et la polarité
- Excellente résolution pour les glycanes marqués et natifs
- Utile à la fois pour la caractérisation haute résolution des profils des glycanes et pour une quantification facile des glycanes en fonction de la charge
- Compatible avec les méthodes de détection par fluorescence et par MS
- Efficacité chromatographique élevée et excellente stabilité de la colonne
Les colonnes LC GlycanPac AXH-1 sont basées sur des substrats de silice sphérique de grande pureté dans les deux tailles 1,9 et 3 µm pour les applications UHPLC et HPLC standard, respectivement. Les différentes dimensions des colonnes LC GlycanPac AXH-1 répondent aux besoins de vos applications présentant différentes exigences en termes de résolution, de rendement et d’instrument.
Spécification
Colonne analytique | |
150 mm | |
Silice sphérique | |
2 à 8 | |
300 m²/g | |
Exclusif | |
Silice sphérique, ultra-pure et entièrement poreuse | |
HILIC et échange d’ions | |
Bio-LC |
2,1 mm | |
6000 psi (415 bars) | |
3 μm | |
120 Å | |
60°C | |
GlycanPac | |
Mode mixte | |
Chromatographie en phase liquide à haute performance (HPLC) | |
Chromatographie en phase liquide à haute performance (HPLC) |
Période de garantie limitée : conformément à toutes les exigences et exclusions de la garantie définies dans nos modalités et conditions de vente, ce produit est garanti pendant un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de la date à laquelle nous l’expédions. Clause de non-responsabilité en matière de restriction d’utilisation à des fins de recherche interne : toutes les restrictions qui s’appliquent à l’acheteur dans le cadre de l’utilisation du ou des produits à des fins de recherche interne uniquement ne s’appliquent pas aux produits sur les pages Web associées à cette déclaration.