Learn More
Glycérine, 100 % végétale, multiofficinale, USP, J.T.Baker™
Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Quantité:
500 mL
4 L
19 L
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col étroit
Seau en PE
Packungsgröße:
19L
4L
500mL
Spezifikation
Spezifikation
| Nom chimique ou matériau | Glycerin |
| Point d’éclair | 199.00°C |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré à col étroit |
| Quantité | 500 mL |
| Gravité spécifique | 1L = 1.26kg |
| Poids de la formule | 92.1 |
| Pourcentage de pureté | 100% Vegetable Based |
| Qualité | Multiofficinal / USP |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur